Läs mer
4-Desmetoxiomeprazol, TRC
Produktkod. 30007451
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007451 50 mg
30004779 5 mg
30007438 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007451 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29056050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110374-16-8
Molekylformel C16 H17 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 315.39
Synonym 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. B (EP), Omeprazole Imp. B (EP)
IUPAC-namn 2-[(3,5-dimetylpyridin-2-yl)metylsulfinyl]-5-metoxi-1H-benzimidazol
LEDER COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)cc3C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
Formel vikt 315.1041