Läs mer
4-Desmetoxipropoxyl-4-klor Rabeprazol, TRC
Produktkod. 30133253
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30133253 25 mg -
30007118 2.5 mg 2.5mg
30006603 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133253 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29060025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 168167-42-8
Molekylformel C14 H12 Cl N3 O S
Molekylvikt (g/mol) 305.78
Synonym 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. F (EP)
IUPAC-namn 2-[(4-klor-3-metylpyridin-2-yl)metylsulfinyl]-1H-benzimidazol
LEDER Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
Formel vikt 305.039