Läs mer
4-Desmetoxipropoxyl-4-metoxi Rabeprazol, TRC
Produktkod. 30006076
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006076 10 mg
30005007 25 mg
30011249 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006076 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29061010MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102804-77-3
Molekylformel C15 H15 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 301.36
Synonym 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Sodium Imp E (EP)
IUPAC-namn 2-[(4-metoxi-3-metylpyridin-2-yl)metylsulfinyl]-1H-benzimidazol
LEDER COc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy Rabeprazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O2S/c1-10-13(16-8-7-14(10)20-2)9-21(19)15-17-11-5-3-4-6-12(11)18-15/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18)
Formel vikt 301.0885
Procent renhet >95%