Läs mer
4-Desmetoxipropoxyl-4-metoxi Rabeprazol, TRC
Produktkod. 30011249
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011249 100 mg
30006076 10 mg
30005007 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011249 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD290610100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102804-77-3
Molekylformel C15 H15 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 301.36
Synonym 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Sodium Imp E (EP)
IUPAC-namn 2-[(4-metoxi-3-metylpyridin-2-yl)metylsulfinyl]-1H-benzimidazol
LEDER COc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy Rabeprazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O2S/c1-10-13(16-8-7-14(10)20-2)9-21(19)15-17-11-5-3-4-6-12(11)18-15/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18)
Formel vikt 301.0885
Procent renhet >95%