Läs mer
4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy S-Deoxo Rabeprazole, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy S-Deoxo Rabeprazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3OS/c1-10-13(16-8-7-14(10)19-2)9-20-15-17-11-5-3-4-6-12(11)18-15/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18) |
| Formel vikt | 285.0936 |
| Procent renhet | >95% |