Läs mer
4-Desmethyl-2-methyl Celecoxib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Desmethyl-2-methyl Celecoxib |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-4-2-3-5-14(11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)12-6-8-13(9-7-12)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25) |
| Formel vikt | 381.0759 |
| Procent renhet | >95% |