Läs mer
4-Desmethyl-3-methyl Celecoxib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[5-(3-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-3-2-4-12(9-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-5-7-14(8-6-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25) |
| Formel vikt | 381.0759 |
| Procent renhet | >95% |