missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Desmethyl-4-ethylimidazolyl Nilotinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Desmethyl-4-ethylimidazolyl Nilotinib |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H24F3N7O/c1-3-22-16-39(17-35-22)24-13-21(29(30,31)32)12-23(14-24)36-27(40)19-7-6-18(2)26(11-19)38-28-34-10-8-25(37-28)20-5-4-9-33-15-20/h4-17H,3H2,1-2H3,(H,36,40)(H,34,37,38) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?