missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Desmethyl Flucarbazone Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30361048
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet
30361048 100 mg
30353081 50 mg
30350909 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30361048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD343230100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 328385-26-8
Molekylformel C11H9F3N4NaO6S
Molekylvikt (g/mol) 404.25
Synonym 2,5-Dihydro-3-methoxy-5-oxo-N-[[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonyl]-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide Sodium Salt
IUPAC-namn sodium;(3-methoxy-5-oxo-4H-1,2,4-triazole-1-carbonyl)-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonylazanide
LEDER [Na+].COC1=NN(C(=O)[N-]S(=O)(=O)c2ccccc2OC(F)(F)F)C(=O)N1

Especificaciones

Kemiskt namn eller material 4-Desmethyl Flucarbazone Sodium Salt
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H9F3N4O6S.Na/c1-23-8-15-9(19)18(16-8)10(20)17-25(21,22)7-5-3-2-4-6(7)24-11(12,13)14;/h2-5H,1H3,(H2,15,16,17,19,20);/q;+1/p-1
Formel vikt 404.0014
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.