Läs mer
4' '-Desmorpholino,-4' '-morpholin-3-on-4-yl Momelotinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4''-Desmorpholino,-4''-morpholin-3-on-4-yl Momelotinib |
| CAS | 1841094-23-2 |
| Molekylformel | C23H20N6O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-(Cyanomethyl)-4-[2-[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20N6O3/c24-10-12-25-22(31)17-3-1-16(2-4-17)20-9-11-26-23(28-20)27-18-5-7-19(8-6-18)29-13-14-32-15-21(29)30/h1-9,11H,12-15H2,(H,25,31)(H,26,27,28) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(C=C1)C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCOCC4=O)=NC=C2)NCC#N |
| IUPAC-namn | N-(cyanomethyl)-4-(2-((4-(3-oxomorpholino)phenyl)amino)pyrimidin-4-yl)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.45 |
| Formel vikt | 428.1597 |