missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Despiperidinyl-4-hydroxy Dipyridamole, TRC

Produktkod. 30354124
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354124 5 mg
30360864 1 mg
30367100 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30354124 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2972005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 68006-07-5
Molekylformel C19H31N7O5
Molekylvikt (g/mol) 437.49
Synonym 2,6-Bis[bis(2-hydroxyethyl)amino]-8-(1-piperidinyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
LEDER OCCN(CCO)C1=Nc2c(nc(nc2C(=O)N1)N(CCO)CCO)N3CCCCC3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Despiperidinyl-4-hydroxy Dipyridamole
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H31N7O5/c27-10-6-25(7-11-28)18-21-15-14(16(22-18)24-4-2-1-3-5-24)20-19(23-17(15)31)26(8-12-29)9-13-30/h27-30H,1-13H2,(H,20,23,31)
Formel vikt 437.2387
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.