missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Despiperidinyl-4-hydroxy Dipyridamole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Despiperidinyl-4-hydroxy Dipyridamole |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H31N7O5/c27-10-6-25(7-11-28)18-21-15-14(16(22-18)24-4-2-1-3-5-24)20-19(23-17(15)31)26(8-12-29)9-13-30/h27-30H,1-13H2,(H,20,23,31) |
| Formel vikt | 437.2387 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?