Läs mer
4-desulfo-4-hydroxy Pikosulfatmononatriumsalt, TRC
Produktkod. 17914575
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17914575 500 mg
17991325 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17914575 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD297930500MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32500-19-9
Molekylformel C18 H14 N O5 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 379.36
Synonym 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Sodium Sulphate, Sodium Picosulfate Imp. A (EP), 4-[(Pyridin-2-yl)(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl Sodium Sulphate
IUPAC-namn natrium; [4-[(4-hydroxyfenyl)-pyridin-2-ylmetyl]fenyl] sulfat
LEDER [Na+].Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2)c3ccccn3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Sodium Sulfate (4-[(Pyridin-2-yl)(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl Sodium Sulfate)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H15NO5S.Na/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)24-25(21,22)23;/h1-12,18,20H,(H,21,22,23);/q;+1/p-1
Formel vikt 379.049
Procent renhet >95%