missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Diazo-4H-imidazole-5-carboxamide, Mikromol™
Beskrivning
4-Diazo-4H-imidazole-5-carboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Diazo-4H-imidazole-5-carboxamide |
| CAS | 7008-85-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Diazo-4H-imidazole-5-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H3 N5 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Diazo-4H-Imidazole-5-carboxamide, 5-Diazoimidazole-4-carboxamide, Temozolomide Related Compound A, Temozolomide Imp. D (EP), Temozolomide USP Related Compound A, Temozolomide USP RC A, Temozolomide Related Compound A, Temozolomide Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N5O/c5-3(10)2-4(9-6)8-1-7-2/h1H,(H2,5,10) |
| LEDER | NC(=O)C1=NC=NC1=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 5-diazoimidazole-4-carboxamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?