Läs mer
4-(Diazonium)benzenesulfonic Acid, Fluoroborate Salt, TRC
Produktkod. 30362431
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30362431 1 g
1 options
Produktkod. 30362431 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4168851G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Diazonium)benzenesulfonic Acid, Fluoroborate Salt
CAS 2145-24-6
Molekylformel C6 H5 N2 O3 S . B F4
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H4N2O3S.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)12(9,10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q;-1/p+1
LEDER OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]#N.F[B-](F)(F)F
IUPAC-namn 4-sulfobenzenediazonium;tetrafluoroborate
Molekylvikt (g/mol) 271.99
Formel vikt 272.005