Läs mer
4-Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-yl-1-piperazinetanol, TRC
Produktkod. 30136273
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136273 500 mg
30005647 100 mg
30008346 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136273 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD418698500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329216-67-3
Molekylformel C19 H21 N3 O S
Molekylvikt (g/mol) 339.45
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazineethanol, 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol
IUPAC-namn 2-(4-benzo[b][1,4]bensotiazin-6-ylpiperazin-1-yl)etanol
LEDER OCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21N3OS/c23-14-13-21-9-11-22(12-10-21)19-15-5-1-3-7-17(15)24-18-8-4-2-6-16(18)20-19/h1-8,23H,9-14H2
Formel vikt 339.1405
Procent renhet >95%