Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Dibutylamino)benzaldehyde |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Färg | Yellow to Brown |
| Kokpunkt | 148.0°C (1.0 Torr) |
| Flampunkt | 113°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 5 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 4-(Dibutylamino)benzaldehyde
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.