Läs mer
4-(Dibutylamino)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Dibutylamino)benzaldehyde |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO/c1-3-5-11-16(12-6-4-2)15-9-7-14(13-17)8-10-15/h7-10,13H,3-6,11-12H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 233.178 |