Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 4-(Dicyanometylen)-2-metyl-6-(p-dimetylaminostyryl)-4H-pyran, 96+%
Produktkod. 10186593 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10186593 1 g 1g
10617371 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10186593 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 407070010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 51325-91-8 | C19H17N3O | 303.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51325-91-8
Molekylformel C19H17N3O
Molekylvikt (g/mol) 303.35
MDL-nummer MFCD00051341
InChI-nyckel YLYPIBBGWLKELC-RMKNXTFCSA-N
Synonym unii-9s1wxc1zgn, dcm dye, dcm1, 9s1wxc1zgn, 4-dicyanomethylene-2-methyl-6-4-dimethylaminostyryl-4h-pyran, 4-dicyanomethylene-2-methyl-6-4-dimethylamino styryl-4h-pyran, e-2-2-4-dimethylamino styryl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene malononitrile, 2-2-4-dimethylamino phenyl ethenyl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene propanedinitrile, 2-2-4-dimethylamino styryl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene malononitrile
PubChem CID 688222
IUPAC-namn 2-[2-[(E)-2-[4-(dimetylamino)fenyl]etenyl]-6-metylpyran-4-yliden]propandinitril
LEDER CC1=CC(=C(C#N)C#N)C=C(O1)C=CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
Namnnotering 99%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 212.0°C
Färg Rött
Flampunkt 43°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 2841
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,toluene,chloroform
Formel vikt 303.35
Procent renhet 96+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Crystalline Needles or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.