Läs mer
4-(Diethylamino)-2-butyn-1-ol, TRC
Produktkod. 30380278
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30380278 500 mg
1 options
Produktkod. 30380278 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD443505500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol
CAS 10575-25-4
Molekylformel C8 H15 N O
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol
InChI formel InChI=1S/C8H15NO/c1-3-9(4-2)7-5-6-8-10/h10H,3-4,7-8H2,1-2H3
LEDER CCN(CC)CC#CCO
IUPAC-namn 4-(dietylamino)men-2-yn-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 141.21
Formel vikt 141.1154