Läs mer
4-(dietylamino)azofensen, 98 %
Produktkod. 11446776
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446776 100 g 100g
11426776 5 g 5g
11436776 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23915.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 2481-94-9 | C16H19N3 | 253,349 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2481-94-9
Molekylformel C16H19N3
Molekylvikt (g/mol) 253.349
MDL-nummer MFCD00009043
InChI-nyckel SJJISKLXUJVZOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethylamino azobenzene, oil yellow de, diethyl yellow, c.i. solvent yellow 56, solvent yellow 56, 4-diethylaminoazobenzene, oil yellow ga, oil yellow nb, oil yellow dea, oil yellow enc
PubChem CID 17204
IUPAC-namn N,N-dietyl-4-fenyldiazenylanilin
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Diethylamino)azobenzene
Smältpunkt 93 °C till 96 °C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 253.35
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.