Läs mer
4-(Diethylamino)azobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Diethylamino)azobenzene |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3/c1-3-19(4-2)16-12-10-15(11-13-16)18-17-14-8-6-5-7-9-14/h5-13H,3-4H2,1-2H3/b18-17+ |
| Formel vikt | 253.1579 |