Läs mer
4-(dietylamino)azofensen, TRC
Produktkod. 30383111
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383111 5 g
30377787 500 mg
30380883 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30383111 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4950105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2481-94-9
Molekylformel C16 H19 N3
Molekylvikt (g/mol) 253.34
Synonym Aniline, N,N-diethyl-p-(phenylazo)- (6CI,7CI), Benzenamine, N,N-diethyl-4-(phenylazo)- (9CI), C.I. Solvent Yellow 56 (8CI), N,N-Diethyl-4-(2-phenyldiazenyl)benzenamine, 4-(Diethylamino)azobenzene, 4-(N,N-Diethylamino)azobenzene, 4-(Phenylazo)-N,N-diethylaniline, Aizen SOT Yellow 1, Akrodye Oil Yellow 6, C.I. 11021, Ceres Yellow GGN, Diethyl yellow, Fast Oil Yellow 64403, Fat Yellow GGN, N,N-Diethyl-4-(phenylazo)aniline, N,N-Diethyl-4-aminoazobenzene, NSC 102374, Oil Yellow 2635, Oil Yellow DE, Oil Yellow DEA, Oil Yellow ENC, Oil Yellow GA, Oil Yellow GE, Oil Yellow NB, Oil Yellow SS Special, Oilsol Yellow DEA, Orient Oil Yellow 56, Orient Oil Yellow GGS, SOT Yellow 1, Sico Fat Yellow P, Solvent Yellow 56, Sudan Yellow 150, Sudan Yellow GGN, Waxoline Yellow ED, p-(Diethylamino)azobenzene
IUPAC-namn N,N-dietyl-4-[(E)-fenyldiazenyl]anilin.
LEDER CCN(CC)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Diethylamino)azobenzene
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H19N3/c1-3-19(4-2)16-12-10-15(11-13-16)18-17-14-8-6-5-7-9-14/h5-13H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
Formel vikt 253.1579