missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(dietylamino)bensaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-108037 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10090900

Brand: Thermo Scientific Acros 114001000

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 120-21-8 | C11H15NO | 177.25 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 120-21-8
Molekylformel C11H15NO
Molekylvikt (g/mol) 177.25
MDL-nummer MFCD00003382
InChI-nyckel MNFZZNNFORDXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino, p-diethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-diethylaniline, 4-diethylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, p-diethylamino, unii-s640xwl10h, p-n,n-diethylaminobenzaldehyde, p-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylamino benzaldehyde
PubChem CID 67114
ChEBI CHEBI:86194
IUPAC-namn 4-(dietylamino)bensaldehyd
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Diethylamino)benzaldehyde
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 38.0°C to 41.0°C
Färg Svart till brunt
Kokpunkt 174.0°C (7.0 mmHg)
Flampunkt 165°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5)2NC6H4CHO
Kvantitet 100 g
Beilstein 14,II,25
Löslighetsinformation Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 177.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Coarse Crystals, Chunks or Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Diethylamino)benzaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.