Läs mer
4-(dietylamino)bensaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13478308 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13478308 500 g Glasflaska 500g
10090900 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13478308 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114005000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-21-8 | C11H15NO | 177.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-21-8
Molekylformel C11H15NO
Molekylvikt (g/mol) 177.25
MDL-nummer MFCD00003382
InChI-nyckel MNFZZNNFORDXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino, p-diethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-diethylaniline, 4-diethylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, p-diethylamino, unii-s640xwl10h, p-n,n-diethylaminobenzaldehyde, p-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylamino benzaldehyde
PubChem CID 67114
ChEBI CHEBI:86194
IUPAC-namn 4-(dietylamino)bensaldehyd
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Diethylamino)benzaldehyde
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 38.0°C to 41.0°C
Färg Svart till brunt
Kokpunkt 174.0°C (7.0 mmHg)
Flampunkt 165°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5)2NC6H4CHO
Kvantitet 500 g
Beilstein 14,II,25
Löslighetsinformation Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 177.25
Procent renhet 98+%
Fysisk form Coarse Crystals, Chunks or Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Diethylamino)benzaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.