Läs mer
4-(Diethylamino)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Diethylamino)benzaldehyde |
| CAS | 120-21-8 |
| Molekylformel | C11H15NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-(N,N-Diethylamine)benzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamino)benzaldehyde, 4-Formyl-N,N-diethylaniline, N,N-Diethyl-4-formylaniline, NSC 8782, p-(Diethylamino)benzaldehyde, p-(N,N-Diethylamino)benzaldehyde, p-Formyl-N,N-diethylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO/c1-3-12(4-2)11-7-5-10(9-13)6-8-11/h5-9H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)c1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(diethylamino)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.24 |
| Formel vikt | 177.1154 |