missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Diethylamino)benzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Diethylamino)benzophenone |
| CAS | 18127-87-2 |
| Molekylformel | C17H19NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO/c1-3-18(4-2)16-12-10-15(11-13-16)17(19)14-8-6-5-7-9-14/h5-13H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | [4-(diethylamino)phenyl]-phenylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.33 |
| Formel vikt | 253.1467 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?