Läs mer
4-(Diethylamino)butanenitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10358370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10358370 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10358370 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 235570010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Diethylamino)butanenitrile
Namnnotering 97%
CAS 5336-75-4
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gul till brun
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 89°C to 90°C (9.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H16N2
Linjär formel (CH3CH2)2NCH2CH2CH2CN
Brytningsindex 1.4350 to 1.437
MDL-nummer MFCD00019893
Kvantitet 1 g
Synonym 4-diethylamino butanenitrile, 4-diethylaminobutyronitrile, gamma-diethylaminobutyronitrile, butanenitrile,4-diethylamino, butanenitrile, 4-diethylamino, 4-diethylamino butyronitrile, 4-diethylamino-butyronitrile
InChI-nyckel NUVVGLXJJPTXRJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(CC)CCCC#N
IUPAC-namn 4-(diethylamino)butanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 140.23
PubChem CID 79262
Formel vikt 140.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Diethylamino)butanenitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.