Läs mer
4-(Diethylamino)butylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Diethylamino)butylamine |
| CAS | 27431-62-5 |
| Molekylformel | C8H20N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N,N-Diethyl-1,4-butanediamine, 4-(N,N-Diethylamino)butylamine, N,N-Diethyl-1,4-diaminobutane, N,N-Diethyltetramethylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20N2/c1-3-10(4-2)8-6-5-7-9/h3-9H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCCCN |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.26 |
| Formel vikt | 144.1626 |