Läs mer
4-(dietylamino)salicylaldehyd, TRC
Produktkod. 30386516
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30386516 5 g
1 options
Produktkod. 30386516 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4431855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Diethylamino)salicylaldehyde
CAS 17754-90-4
Molekylformel C11H15NO2
Kvantitet 5 g
Synonym 4-(Diethylamino)-salicylaldehyde, 4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamino)salicylic Aldehyde, p-(Diethylamino)salicylaldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)10-6-5-9(8-13)11(14)7-10/h5-8,14H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCN(CC)c1ccc(C=O)c(O)c1
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Formel vikt 193.1103