Läs mer
4-dietylaminobensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11429423
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429423 500 g 500g
11419423 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429423 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11825.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-21-8 | C11H15NO | 177.247 g/mol
4-dietylaminobensaldehyd används vid framställning av 5-(4-dietylamino-bensyliden)-selenazolidin-2,4-dion genom att använda vattenhaltig metylamin som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-dietylaminobensaldehyd används vid framställning av 5-(4-dietylamino-bensyliden)-selenazolidin-2,4-dion genom att använda vattenhaltig metylamin som reagens.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-21-8
Molekylformel C11H15NO
Molekylvikt (g/mol) 177.247
MDL-nummer MFCD00003382
InChI-nyckel MNFZZNNFORDXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino, p-diethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-diethylaniline, 4-diethylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, p-diethylamino, unii-s640xwl10h, p-n,n-diethylaminobenzaldehyde, p-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylamino benzaldehyde
PubChem CID 67114
ChEBI CHEBI:86194
IUPAC-namn 4-(dietylamino)bensaldehyd
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Diethylaminobenzaldehyde
Smältpunkt 39°C to 41°C
Kokpunkt 173°C to 175°C (7 mmHg)
Flampunkt 165°C (329°F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 511102
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 177.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.