Läs mer
4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol, Mikromol™
Produktkod. 30050389
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050389 100 mg
1 options
Produktkod. 30050389 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0047.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol
CAS 10575-25-4
Analyt- eller komponentnamn 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H15 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol
InChI formel InChI=1S/C8H15NO/c1-3-9(4-2)7-5-6-8-10/h10H,3-4,7-8H2,1-2H3
LEDER CCN(CC)CC#CCO
IUPAC-namn 4-(dietylamino)men-2-yn-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 141.21
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 141,1154 g/mol