Läs mer
4-Diethylaminosalicylaldehyde, 99%
Produktkod. 11342557
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342557 5 g 5g
11352557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11659.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17754-90-4 | C11H15NO2 | 193.246 g/mol
4-dietylaminosalicylaldehyd används vid syntes av Schiff-basligand genom monokondensation med diaminomaleonitril.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-dietylaminosalicylaldehyd används vid syntes av Schiff-basligand genom monokondensation
med diaminomaleonitril.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Den är känslig för luft. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17754-90-4
Molekylformel C11H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 193.246
MDL-nummer MFCD00003326
InChI-nyckel XFVZSRRZZNLWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethylamino salicylaldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxybenzaldehyde, 4-diethylaminosalicylaldehyde, 4-n,n-diethylamino salicylaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxy, p-diethylamino salicylaldehyde, unii-ou5nfu4681, 2-hydroxy-4-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylaminosalicylic aldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxy-benzaldehyde
PubChem CID 87293
IUPAC-namn 4-(dietylamino)-2-hydroxibensaldehyd
LEDER CCN(CC)C1=CC(=C(C=C1)C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Diethylaminosalicylaldehyde
Smältpunkt 60°C to 64°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2212234
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 193.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.