Läs mer
4-Difluoromethoxy-1,2-phenylendiamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Difluoromethoxy-1,2-phenylendiamine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8F2N2O/c8-7(9)12-4-1-2-5(10)6(11)3-4/h1-3,7H,10-11H2 |
| Formel vikt | 174.0605 |