Läs mer
4-Difluorometoxi-2-fluorbensenboronsyra pinakolester, 96 %
Produktkod. 15425326
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425326 250 mg 250mg
15415326 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59880.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
CAS: 1628442-55-6 | C13H16BF3O3 | 288,073 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1628442-55-6
Molekylformel C13H16BF3O3
Molekylvikt (g/mol) 288.073
MDL-nummer MFCD22419269
InChI-nyckel LLJRSXMGPKHUQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-difluoromethoxy-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-difluoromethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 79661309
IUPAC-namn 2-[4-(difluormetoxi)-2-fluorfenyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)OC(F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 288.07
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.