Läs mer
4-(difluormetoxi)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494237
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494237 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 11494237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20349.88
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22236-10-8 | C7H7F2NO | 159.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Difluoromethoxy)aniline
CAS 22236-10-8
Densitet 1.286
Kokpunkt 231°C
Flampunkt >110°C
Odör Characteristic
Molekylformel C7H7F2NO
Brytningsindex 1.5052
MDL-nummer MFCD00085005
Kvantitet 2.5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2804462
Synonym 4-difluoromethoxy aniline, 4-difluoromethoxy-phenylamine, p-difluoromethoxyaniline, 4-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 4-difluoromethoxy benzenamine
InChI-nyckel NDEZTSHWEPQVBX-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC=C(OC(F)F)C=C1
IUPAC-namn 4-(difluormetoxi)anilin
Molekylvikt (g/mol) 159.14
PubChem CID 737363
Formel vikt 159.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.