Läs mer
4-(Difluoromethoxy)aniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10683205 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10683205 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10683205 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399910050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22236-10-8
Molekylformel C7H7F2NO
Molekylvikt (g/mol) 159.13
MDL-nummer MFCD00085005
InChI-nyckel NDEZTSHWEPQVBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-difluoromethoxy aniline, 4-difluoromethoxy-phenylamine, p-difluoromethoxyaniline, 4-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 4-difluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 4-difluoromethoxy, 4-difluoromethoxy phenylamine, 4-difluormethoxy anilin, pubchem8467
PubChem CID 737363
IUPAC-namn 4-(difluoromethoxy)aniline
LEDER C1=CC(=CC=C1N)OC(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Difluoromethoxy)aniline
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.2860g/mL, 1.286
Kokpunkt 231.0°C
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CHF2OC6H4NH2
Kvantitet 5 g
Formel vikt 159.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Difluoromethoxy)aniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.