Läs mer
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11395319
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395319 5 g 5g
11385319 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20739.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73960-07-3
Molekylformel C8H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.131
MDL-nummer MFCD00042252
InChI-nyckel ZWCXOJYJJINQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-difluoromethoxy benzaldehyde, 4-difluoromethoxy-benzaldehyde, p-difluoromethoxy benzaldehyde, p-difluoromethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-difluoromethoxy, 1-difluoromethoxy-4-formylbenzene, pubchem7137, acmc-1bb9r, akos bb62
PubChem CID 2736986
IUPAC-namn 4-(difluoromethoxy)benzaldehyde
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)OC(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Densitet 1.302
Kokpunkt 222°C
Flampunkt 108°C (226°F)
Brytningsindex 1.504
Kvantitet 5 g
Beilstein 3049286
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 172.13
Procent renhet 97%