Läs mer
4-(Difluoromethoxy)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11324056
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324056 250 mg 250mg
11304056 1 g 1g
11314056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19166.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 177842-14-7
Molekylformel C8H9F2NO
Molekylvikt (g/mol) 173.16
MDL-nummer MFCD00236231
InChI-nyckel UHWPLNHRROQPMB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2063352
IUPAC-namn [4-(difluoromethoxy)phenyl]methanamine
LEDER NCC1=CC=C(OC(F)F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Difluoromethoxy)benzylamine
Brytningsindex 1.49
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Beilstein 4180270
Känslighet Air Sensitive
Synonym 4-difluoromethoxy benzylamine, 4-difluoromethoxy phenyl methanamine, 1-4-difluoromethoxy phenyl methanamine, 4-difluoromethoxy benzyl amine, benzenemethanamine, 4-difluoromethoxy, rarechem al bw 0728, 4-difluoromethoxy phenyl methylamine, benzenemethanamine,4-difluoromethoxy, benzenemethanamine, 4-difluoromethoxy-9ci
Formel vikt 173.16
Procent renhet 97%