Läs mer
4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene |
| CAS | 263368-72-5 |
| Molekylformel | C8H7BO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | B-(4-Ethynylphenyl)boronic Acid, (4-Ethynylphenyl)boronic Acid, 4-Ethynylbenzeneboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h1,3-6,10-11H |
| LEDER | OB(O)c1ccc(cc1)C#C |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.95 |
| Formel vikt | 146.0539 |