Läs mer
4-(dimetoximetyl)-2-metylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10089491
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10089491 1 g 1g
10394912 10 g 10g
10168754 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10089491 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB04845DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175277-33-5
Molekylformel C8H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 168.20
MDL-nummer MFCD00085137
InChI-nyckel VDXHJWMLYFVGDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2799572
IUPAC-namn 4-(dimetoximetyl)-2-metylpyrimidin
LEDER COC(OC)C1=CC=NC(C)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-dimethoxymethyl-2-methylpyrimidine, 2-methylpyrimidine-4-carboxaldehyde dimethylacetal, 4-dimethoxymethyl-2-methyl-pyrimidine, acmc-20a0b8, dimethoxy 2-methylpyrimidin-4-yl methane, pyrimidine,4-dimethoxymethyl-2-methyl, pyrimidine, 4-dimethoxymethyl-2-methyl
Formel vikt 168.19
Procent renhet 97%