Läs mer
4-(dimetoximetyl)-2-metylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10394912
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10394912 10 g 10g
10089491 1 g 1g
10168754 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10394912 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB04845EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 175277-33-5
Molekylformel C8H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 168.20
MDL-nummer MFCD00085137
InChI-nyckel VDXHJWMLYFVGDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2799572
IUPAC-namn 4-(dimetoximetyl)-2-metylpyrimidin
LEDER COC(OC)C1=CC=NC(C)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym 4-dimethoxymethyl-2-methylpyrimidine, 2-methylpyrimidine-4-carboxaldehyde dimethylacetal, 4-dimethoxymethyl-2-methyl-pyrimidine, acmc-20a0b8, dimethoxy 2-methylpyrimidin-4-yl methane, pyrimidine,4-dimethoxymethyl-2-methyl, pyrimidine, 4-dimethoxymethyl-2-methyl
Formel vikt 168.19
Procent renhet 97%