Läs mer
4-(dimetyltert-butylsilyloxi)butan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Dimethyl-tert-Butylsilyloxy)butan-1-ol |
| CAS | 87184-99-4 |
| Molekylformel | C10 H24 O2 Si |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H24O2Si/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h11H,6-9H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO |
| IUPAC-namn | 4-[tert-butyl(dimetyl)silyl]oxybutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.38 |
| Formel vikt | 204.1546 |