Läs mer
4-(dimetyltert-butylsilyloxi)butan-1-ol, TRC
Produktkod. 30373734
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30373734 1 g
1 options
Produktkod. 30373734 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4682601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethyl-tert-Butylsilyloxy)butan-1-ol
CAS 87184-99-4
Molekylformel C10 H24 O2 Si
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H24O2Si/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h11H,6-9H2,1-5H3
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO
IUPAC-namn 4-[tert-butyl(dimetyl)silyl]oxybutan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 204.38
Formel vikt 204.1546