Läs mer
4-Dimethylamineaniline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Dimethylamineaniline Hydrochloride |
| CAS | 2052-46-2 |
| Molekylformel | C8H12N2 . HCl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N,N-Dimethyl-1,4-benzenediamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine Monohydrochloride, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine Monohydrochloride, p-Amino-N,N-dimethylaniline Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2.ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,9H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)c1ccc(N)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.65 |
| Formel vikt | 172.0767 |