Läs mer
4-(dimetylamino)-1,1-dimetoxibut-3-en-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10293222
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10293222 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10571312 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10293222 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03845DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 67751-23-9
Molekylformel C8H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 173.212
InChI-nyckel DFZIBCAWOSFLFR-AATRIKPKSA-N
Synonym 4-dimethylamino-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one, e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one, 1,1-dimethoxy-4-dimethylaminobut-3-en-2-one, 1e-4,4-dimethoxy-3-oxobut-1-en-1-yl dimethylamine, 3e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one, e-1,1-dimethoxy-4-dimethylaminobut-3-en-2-one, hcvl@nbfryyuffjjafp, e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxy-but-3-en-2, 4-dimethylamino-1,1-dimethoxy-3-butene-2-one, e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxy-but-3-en-2-one
PubChem CID 5709580
IUPAC-namn (E)-4-(dimetylamino)-1,1-dimetoxibut-3-en-2-on
LEDER CN(C)C=CC(=O)C(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Dimethylamino)-1, 1-dimethoxybut-3-en-2-one
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)2NCH=CHC(O)CH(OCH3)2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 173.21
Procent renhet 97%