Läs mer
4-(dimetylamino)-1,1-dimetoxibut-3-en-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(Dimethylamino)-1, 1-dimethoxybut-3-en-2-one |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | (CH3)2NCH=CHC(O)CH(OCH3)2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 173.21 |
| Procent renhet | 97% |