Läs mer
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid, 98%
Produktkod. 11312117
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11312117 1 g 1g
11332117 250 mg 250mg
11322117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11312117 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L07944.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78062-03-0 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78062-03-0
Molekylformel C13H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 215.252
MDL-nummer MFCD00051797
InChI-nyckel LZQKNRRVTOJUHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino-1-naphthoic acid, 4-dimethylamino naphthalene-1-carboxylic acid, 4-dimethylamino-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino naphthalic acid, 4-dimethylamino-1-naphthoicacid, 4-dimethylamino-1-naphthoic acid #, 4-dimethylaminonaphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino naphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino-naphthalene-1-carboxylic acid
PubChem CID 522695
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)naftalen-1-karboxylsyra
LEDER CN(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylamino-1-naphthoic acid
Smältpunkt ∽160°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2723206
Formel vikt 215.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.