Läs mer
4-Dimethylamino-2-hydroxy-2’-methoxycarbonyl-5’-nitrobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Dimethylamino-2-hydroxy-2'-methoxycarbonyl-5'-nitrobenzophenone |
| CAS | 159435-02-6 |
| Molekylformel | C17 H16 N2 O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O6/c1-18(2)10-4-7-13(15(20)9-10)16(21)14-8-11(19(23)24)5-6-12(14)17(22)25-3/h4-9,20H,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(cc1C(=O)c2ccc(cc2O)N(C)C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | methyl 2-[4-(dimethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-4-nitrobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.32 |
| Formel vikt | 344.1008 |