Läs mer
4-dimetylamino-2-metoxybensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11475627
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475627 5 g 5g
11465627 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23598.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 84562-48-1 | C10H13NO2 | 179,219 g/mol
4-dimetylamino-2-metoxibensaldehyd används för att framställa 2,6-diklor-N'-(4-dimetylamino-2-metoxi-bensyliden)-bensen-1,4-diamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-dimetylamino-2-metoxibensaldehyd används för att producera 2,6-diklor-N′ -(4-dimetylamino-2-metoxi-bensyliden)-bensen-1,4-diamin.
Löslighet Lite löslig
0,32 g/L vid 25 °C.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84562-48-1
Molekylformel C10H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 179.219
MDL-nummer MFCD00151814
InChI-nyckel HGDRXADJVGVGBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 291350
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)-2-metoxibensaldehyd
LEDER CN(C)C1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylamino-2-methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 58 °C till 60 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2719181
Känslighet Luftkänslig
Synonym 4-dimethylamino-2-methoxybenzaldehyde, 2-methoxy-4-dimethylaminobenzaldehyde, 4-dimethylamino-2-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-dimethylamino-2-methoxy, 2-methoxy-4-dimethylamino benzaldehyde, benzaldehyde,4-dimethylamino-2-methoxy, 2-methoxy-4-n,n-dimethylamino benzaldehyde
Löslighetsinformation Lätt lösligt 0,32 g/L vid 25 °C.
Formel vikt 179.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.